Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human LDL R, His,Avitag (LDR-H82E7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 788 (Access ion P01130-1). 1 * 200 µG ACRBLDR-H82E7200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou