Mouse LDL R, His Tag (LDR-M52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 790 (Accession NP034830). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse LDL R, His Tag (LDR-M52H8) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 22 - Arg 790 (Accession NP034830). 1 * 1 mg ACRBLDR-M52H8-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou