Human CD58, His Tag (LF3-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Arg 215 (Accession AAH05930). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human CD58, His Tag (LF3-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Arg 215 (Accession AAH05930). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD58, His Tag (LF3-H5225) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 29 - Arg 215 (Accession AAH05930). 1 * 1 mg ACRBLF3-H5225-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou