Recombinat Protein,Biotinylated Human LILRA3 CD85e Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human LILRA3, His,Avitag (LI3-H82E0) is expres sed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Glu 439 (Accession AAH28208.1).This protein carries a po g 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human LILRA3 CD85e Protein, His,Avitag™,Biotinylated Human LILRA3, His,Avitag (LI3-H82E0) is expres sed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Glu 439 (Accession AAH28208.1).This protein carries a po g 1 * 200 µG ACRBLI3-H82E0200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou