ActiveMax® Human LIF, Tag Free (LIF-H521b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accession A AH69540.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human LIF, Tag Free (LIF-H521b) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accession A AH69540.1). 1 * 1 mg ACRBLIF-H521B-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou