Biotinylated Human LIF, His,Avitag (LIF-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accessio n P15018-1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human LIF, His,Avitag (LIF-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accessio n P15018-1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human LIF, His,Avitag (LIF-H82E2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 23 - Phe 202 (Accessio n P15018-1). 1 * 200 µG ACRBLIF-H82E2200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou