Human LIF R, Fc Tag (LIR-H4252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 45 - Ser 833 (Accession P42702-1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human LIF R, Fc Tag (LIR-H4252) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 45 - Ser 833 (Accession P42702-1). 1 * 200 µG ACRBLIR-H4252200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou