Human LRP-5, Mouse IgG2a Fc Tag (LR5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 644 - Gln 1263 (Accession O75197-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human LRP-5, Mouse IgG2a Fc Tag (LR5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 644 - Gln 1263 (Accession O75197-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human LRP-5, Mouse IgG2a Fc Tag (LR5-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 644 - Gln 1263 (Accession O75197-1 ). 1 * 100 µG ACRBLR5-H5254100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou