Human LRP-6 (20-630), Mouse IgG2a Fc Tag (LR6-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Pro 630 (Ac cession O75581-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human LRP-6 (20-630), Mouse IgG2a Fc Tag (LR6-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Pro 630 (Ac cession O75581-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human LRP-6 (20-630), Mouse IgG2a Fc Tag (LR6-H5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 20 - Pro 630 (Ac cession O75581-1 ). 1 * 1 mg ACRBLR6-H5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou