Biotinylated Human M-CSF, His,Avitag (MCF-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 33 - Arg 255 (Access ion P09603-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human M-CSF, His,Avitag (MCF-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 33 - Arg 255 (Access ion P09603-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human M-CSF, His,Avitag (MCF-H82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 33 - Arg 255 (Access ion P09603-1). 1 * 25 µG ACRBMCF-H82E6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou