Human HGF R, His Tag (MET-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Accession AAI30421.1) . 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human HGF R, His Tag (MET-H5227) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Accession AAI30421.1) . 1 * 200 µG ACRBMET-H5227200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou