Human HGF R, Fc Tag (MET-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Accession AAI30421.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human HGF R, Fc Tag (MET-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Accession AAI30421.1). 1 * 1 mg ACRBMET-H5256-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou