Biotinylated Human HGF R, Avitag,His Tag (MET-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Ac cession AAI30421.1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human HGF R, Avitag,His Tag (MET-H82E1) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 25 - Thr 932 (Ac cession AAI30421.1). 1 * 25 µG ACRBMET-H82E1-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou