Human Mesothelin (296-580), Fc Tag (MSN-H526x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accessi on AAH09272). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human Mesothelin (296-580), Fc Tag (MSN-H526x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accessi on AAH09272). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Mesothelin (296-580), Fc Tag (MSN-H526x) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accessi on AAH09272). 1 * 100 µG ACRBMSN-H526X100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou