Biotinylated Human Mesothelin (296-580), His,Avitag (MSN-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession AAH09272.1). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human Mesothelin (296-580), His,Avitag (MSN-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession AAH09272.1). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Mesothelin (296-580), His,Avitag (MSN-H82E9) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 (Accession AAH09272.1). 1 * 200 µG ACRBMSN-H82E9200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou