Biotinylated Human Mesothelin, Fc,Avitag (MSN-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 ( Accession AAH09272.1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human Mesothelin, Fc,Avitag (MSN-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 ( Accession AAH09272.1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Mesothelin, Fc,Avitag (MSN-H82F6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Glu 296 - Gly 580 ( Accession AAH09272.1). 1 * 25 µG ACRBMSN-H82F6-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou