Biotinylated Human Mucin-1 (890-1158), His,Avitag (MU1-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 890 - G ly 1158 (Accession P15941-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human Mucin-1 (890-1158), His,Avitag (MU1-H82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ser 890 - G ly 1158 (Accession P15941-1). 1 * 25 µG ACRBMU1-H82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou