Recombinat Protein,Human NKp46 NCR1 CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human NKp46, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxi n (NC1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asn 254 (Accession AAH64806).This pr 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human NKp46 NCR1 CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human NKp46, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxi n (NC1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asn 254 (Accession AAH64806).This pr 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human NKp46 NCR1 CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human NKp46, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxi n (NC1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asn 254 (Accession AAH64806).This pr 1 * 1 mg ACRBNC1-H5255-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou