Recombinat Protein,Human NKp46 NCR1 CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human NKp46, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxi n (NC1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asn 254 (Accession AAH64806).This pr 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human NKp46 NCR1 CD335 Protein, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin,Human NKp46, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxi n (NC1-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 22 - Asn 254 (Accession AAH64806).This pr 1 * 100 µG ACRBNC1-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou