Human Nectin-4, His Tag (NE4-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 32 - Ser 349 (Accession Q96NY8-1 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human Nectin-4, His Tag (NE4-H52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 32 - Ser 349 (Accession Q96NY8-1 ). 1 * 1 mg ACRBNE4-H52H3-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou