Mouse Nectin-4, His Tag (NE4-M52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 31 - Ser 347 (Accession Q8R007-1 ). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Mouse Nectin-4, His Tag (NE4-M52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 31 - Ser 347 (Accession Q8R007-1 ). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mouse Nectin-4, His Tag (NE4-M52H3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 31 - Ser 347 (Accession Q8R007-1 ). 1 * 1 mg ACRBNE4-M52H3-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou