Human IL-12B, His Tag (NK2-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Ser 328 (Accession P29460-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human IL-12B, His Tag (NK2-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 23 - Ser 328 (Accession P29460-1). 1 * 1 mg ACRBNK2-H52H7-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou