Recombinat Protein,Human NKG2A CD159a Protein, Fc Tag,Human NKG2A, Fc Tag (NKA-H526c) is expressed from human 293 cells (HEK293). I t contains AA Pro 94 - Leu 233 (Accession P26715-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The p 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Recombinat Protein,Human NKG2A CD159a Protein, Fc Tag,Human NKG2A, Fc Tag (NKA-H526c) is expressed from human 293 cells (HEK293). I t contains AA Pro 94 - Leu 233 (Accession P26715-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The p 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human NKG2A CD159a Protein, Fc Tag,Human NKG2A, Fc Tag (NKA-H526c) is expressed from human 293 cells (HEK293). I t contains AA Pro 94 - Leu 233 (Accession P26715-1).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The p 1 * 1 mg ACRBNKA-H526C-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou