Human NKG2D, Fc Tag (HPLC-verified) (NKD-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 73 - Val 216 (Accessi on P26718-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human NKG2D, Fc Tag (HPLC-verified) (NKD-H5265) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ile 73 - Val 216 (Accessi on P26718-1). 1 * 1 mg ACRBNKD-H5265-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou