Recombinat Protein,Human Noggin Protein, Fc Tag,Human Noggin, Fc Tag (NON-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Gln 28 - Cys 232 (Accession NP005441).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protei 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human Noggin Protein, Fc Tag,Human Noggin, Fc Tag (NON-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It cont ains AA Gln 28 - Cys 232 (Accession NP005441).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protei 1 * 1 mg ACRBNON-H5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou