Recombinat Protein,Human TrkB NTRK2 Protein, Fc Tag,Human TrkB, Fc Tag (NT2-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It c ontains AA Cys 32 - His 430 (Accession AAH31835).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Human TrkB NTRK2 Protein, Fc Tag,Human TrkB, Fc Tag (NT2-H5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It c ontains AA Cys 32 - His 430 (Accession AAH31835).This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The prot 1 * 100 µG ACRBNT2-H5254100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou