ActiveMax Human Oncostatin M, Tag Free (OSM-H5213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Arg 252 (Acc ession NP065391.1). 1 * 50 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
ActiveMax Human Oncostatin M, Tag Free (OSM-H5213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Arg 252 (Acc ession NP065391.1). 1 * 50 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
ActiveMax® Human Oncostatin M, Tag Free (OSM-H5213) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Ala 26 - Arg 252 (Acc ession NP065391.1). 1 * 50 µG ACRBOSM-H5213-50UG 1 * 50 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou