Rhesus macaque OX40, Fc Tag (OX0-C5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 28 - Ala 214 (Accession XP00 1090870.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque OX40, Fc Tag (OX0-C5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 28 - Ala 214 (Accession XP00 1090870.1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque OX40, Fc Tag (OX0-C5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Lys 28 - Ala 214 (Accession XP00 1090870.1). 1 * 1 mg ACRBOX0-C5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou