Human OX40, Fc Tag (OX0-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession NP003318). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human OX40, Fc Tag (OX0-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession NP003318). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human OX40, Fc Tag (OX0-H5255) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accession NP003318). 1 * 100 µG ACRBOX0-H5255100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou