Biotinylated Human OX40, Fc,Avitag (OX0-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accessio n NP003318). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human OX40, Fc,Avitag (OX0-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accessio n NP003318). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human OX40, Fc,Avitag (OX0-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 29 - Ala 216 (Accessio n NP003318). 1 * 25 µG ACRBOX0-H82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou