Biotinylated Mouse OX40, His,Avitag (OX0-M82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Pro 211 (Accessi on P47741-1). 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Mouse OX40, His,Avitag (OX0-M82E5) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Val 20 - Pro 211 (Accessi on P47741-1). 1 * 25 µG ACRBOX0-M82E5-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou