Human CD200, His Tag (OX2-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession AAH22522). 1 * 100 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD200, His Tag (OX2-H5228) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession AAH22522). 1 * 100 µG ACRBOX2-H5228100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou