Human CD200, Fc Tag (OX2-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession AAH22522). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human CD200, Fc Tag (OX2-H5251) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession AAH22522). 1 * 1 mg ACRBOX2-H5251-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou