Recombinat Protein,Biotinylated Human CD200 OX-2 Protein, Fc (L234A, L235A, P329G),Avitag™,Biotinylated Human CD200, Fc (L234A, L23 5A, P329G),Avitag (OX2-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession . 1 * 25 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Recombinat Protein,Biotinylated Human CD200 OX-2 Protein, Fc (L234A, L235A, P329G),Avitag™,Biotinylated Human CD200, Fc (L234A, L23 5A, P329G),Avitag (OX2-H82F7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gly 232 (Accession . 1 * 25 µG ACRBOX2-H82F7-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou