Biotinylated Human OX40 Ligand, Avitag,Fc Tag (OXL-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 18 3 (Accession P23510-1). 1 * 25 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Human OX40 Ligand, Avitag,Fc Tag (OXL-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 18 3 (Accession P23510-1). 1 * 25 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human OX40 Ligand, Avitag,Fc Tag (OXL-H82F4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 18 3 (Accession P23510-1). 1 * 25 µG ACRBOXL-H82F4-25UG 1 * 25 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou