Rhesus macaque OX40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (OXL-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 183 (Accession F7FL80-1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Rhesus macaque OX40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (OXL-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 183 (Accession F7FL80-1). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque OX40 Ligand, Mouse IgG2a Fc Tag, low endotoxin (OXL-R5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 51 - Leu 183 (Accession F7FL80-1). 1 * 1 mg ACRBOXL-R5259-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou