Rhesus macaque PCSK9, His Tag (PC9-C52H2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession A8 T666). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Rhesus macaque PCSK9, His Tag (PC9-C52H2) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession A8 T666). 1 * 1 mg ACRBPC9-C52H2-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou