Hamster PCSK9, His Tag (PC9-H52E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Ser 691 (Accession G3GTK5). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Hamster PCSK9, His Tag (PC9-H52E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Ser 691 (Accession G3GTK5). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Hamster PCSK9, His Tag (PC9-H52E4) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 30 - Ser 691 (Accession G3GTK5). 1 * 1 mg ACRBPC9-H52E4-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou