MABSol® Biotinylated Human PCSK9, Avitag,His Tag (PC9-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession Q8NBP7-1). null
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Human PCSK9, Avitag,His Tag (PC9-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession Q8NBP7-1). null ACRBPC9-H82E7200UG Each
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou