MABSol Biotinylated Human PCSK9 (D374Y), Avitag,His Tag (PCY-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession Q8NBP7-1 (D374Y)). null
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
MABSol Biotinylated Human PCSK9 (D374Y), Avitag,His Tag (PCY-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession Q8NBP7-1 (D374Y)). null
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
MABSol® Biotinylated Human PCSK9 (D374Y), Avitag,His Tag (PCY-H82E7) is expressed from human HEK293 cells. It contains AA Gln 31 - Gln 692 (Accession Q8NBP7-1 (D374Y)). null ACRBPCY-H82E7-25UG Each
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou