Cynomolgus Rhesus macaque PD-L1, Fc Tag (PD1-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Ac cession F6VEW6-1). In the region Phe 19 - Arg 238, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque PD-L1 are homolog 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus Rhesus macaque PD-L1, Fc Tag (PD1-C5253) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Ac cession F6VEW6-1). In the region Phe 19 - Arg 238, the AA sequence of Cynomolgus and Rhesus macaque PD-L1 are homolog 1 * 1 mg ACRBPD1-C5253-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou