Cynomolgus PD-1, Fc Tag (PD1-C5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession B0LAJ3). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Cynomolgus PD-1, Fc Tag (PD1-C5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession B0LAJ3). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Cynomolgus PD-1, Fc Tag (PD1-C5254) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession B0LAJ3). 1 * 100 µG ACRBPD1-C5254100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou