Biotinylated Cynomolgus PD-1, His,Avitag (PD1-C82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Ac cession B0LAJ3). 1 * 200 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Biotinylated Cynomolgus PD-1, His,Avitag (PD1-C82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Ac cession B0LAJ3). 1 * 200 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Cynomolgus PD-1, His,Avitag (PD1-C82E6) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Ac cession B0LAJ3). 1 * 200 µG ACRBPD1-C82E6200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou