Human PD-1, Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gl n 167 (Accession NP005009.2). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human PD-1, Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gl n 167 (Accession NP005009.2). 1 * 1 mg
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-1, Fc Tag, low endotoxin (HPLC-verified) (PD1-H5257) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gl n 167 (Accession NP005009.2). 1 * 1 mg ACRBPD1-H5257-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou