Human PD-L1, Fc Tag (HPLC-verified) (PD1-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accessi on NP054862.1). 1 * 1 mg
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-L1, Fc Tag (HPLC-verified) (PD1-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accessi on NP054862.1). 1 * 1 mg ACRBPD1-H5258-1MG 1 * 1 mg
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou