Human PD-L1, Fc Tag (HPLC-verified) (PD1-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accessi on NP054862.1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human PD-L1, Fc Tag (HPLC-verified) (PD1-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accessi on NP054862.1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-L1, Fc Tag (HPLC-verified) (PD1-H5258) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accessi on NP054862.1). 1 * 100 µG ACRBPD1-H5258100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou