Human PD-1, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (PD1-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 16 7 (Accession Q15116-1). 1 * 100 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human PD-1, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (PD1-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 16 7 (Accession Q15116-1). 1 * 100 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-1, Llama IgG2b Fc Tag, low endotoxin (PD1-H5259) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 16 7 (Accession Q15116-1). 1 * 100 µG ACRBPD1-H5259100UG 1 * 100 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou