Human PD-L1, Strep Tag (PD1-H5282) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862. 1). 1 * 250 G
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS
Human PD-L1, Strep Tag (PD1-H5282) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862. 1). 1 * 250 G
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-L1, Strep Tag (PD1-H5282) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862. 1). 1 * 250 µG ACRBPD1-H5282250UG 1 * 250 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou