Human PD-1, Strep Tag (PD1-H5284) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession Q15116-1). 1 * 250 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Human PD-1, Strep Tag (PD1-H5284) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 25 - Gln 167 (Accession Q15116-1). 1 * 250 µG ACRBPD1-H5284250UG 1 * 250 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou