Biotinylated Human PD-L1, Fc,Avitag,His Tag (PD1-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862.1). 1 * 200 µG
Fournisseur: ACROBIOSYSTEMS INC
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Biotinylated Human PD-L1, Fc,Avitag,His Tag (PD1-H82F3) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Phe 19 - Arg 238 (Accession NP054862.1). 1 * 200 µG ACRBPD1-H82F3200UG 1 * 200 µG
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou